Merck
COM448651783
Combi-Blocks, Inc.
Chromium hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.02
MDL番号:
Iupac Name
trihydroxychromium
Inchi Code
1S/Cr.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI Key
VQWFNAGFNGABOH-UHFFFAOYSA-K
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991