Merck
COM448647443
Combi-Blocks, Inc.
Beta-alanine beta-naphthylamide hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.18
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-(2-naphthyl)propanamide hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H14N2O.BrH/c14-8-7-13(16)15-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12;/h1-6,9H,7-8,14H2,(H,15,16);1H
InChI Key
NXOOSBFVJFJSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-3341
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-3341