Merck
COM448646995
Combi-Blocks, Inc.
Methyl piperazine-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.63
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c1-10-6(9)8-4-2-7-3-5-8;/h7H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
RTMYJZVBCVZCCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2854
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2854