Merck
COM448646009
Combi-Blocks, Inc.
Z-D-Phe-osu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
396.4
MDL番号:
Iupac Name
benzyl (1R)-1-benzyl-2-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C21H20N2O6/c24-18-11-12-19(25)23(18)29-20(26)17(13-15-7-3-1-4-8-15)22-21(27)28-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,22,27)/t17-/m1/s1
InChI Key
MOJNKVWQJKPXCT-QGZVFWFLSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1799
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1799