Merck
COM448643858
Combi-Blocks, Inc.
N-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)aniline dioxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
356.33
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-pyrrolidinylmethyl)aniline diethanedioate
Inchi Code
1S/C11H16N2.2C2H2O4/c1-2-5-10(6-3-1)13-9-11-7-4-8-12-11;2*3-1(4)2(5)6/h1-3,5-6,11-13H,4,7-9H2;2*(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
VFIWZAOENWYHER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9435
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9435