Merck
COM448643293
Combi-Blocks, Inc.
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.11
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H11Cl2FN2/c11-7-4-8(12)9(13)3-6(7)10-5-14-1-2-15-10/h3-4,10,14-15H,1-2,5H2
InChI Key
UXYATDLPBMRWFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8750
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8750