Merck
COM448640859
Combi-Blocks, Inc.
(5-tert-Butyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
Iupac Name
(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-13(2,3)10-5-6-11(16-4)9(7-10)8-12(14)15/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI Key
DFEVDBGKOHNKHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5791
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5791