Merck
COM448635127
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-ethoxy-4-methyl-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O3/c1-3-14-8-7(11(12)13)5(2)6(9)4-10-8/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
IVUKVYJBQLXLKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1275
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1275