Merck
COM448631637
Combi-Blocks, Inc.
2-Indanylidene-1-indanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
Iupac Name
(Z)-2,3-dihydro-[1,2'-biindenylidene]-1'(3'H)-one
Inchi Code
1S/C18H14O/c19-18-15-8-4-2-6-13(15)11-17(18)16-10-9-12-5-1-3-7-14(12)16/h1-8H,9-11H2/b17-16-
InChI Key
GDGCNJMFHOCJEH-MSUUIHNZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2582
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2582