Merck
COM448630796
Combi-Blocks, Inc.
1-(3,5-Dibromophenyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.03
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dibromophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H12Br2N2/c11-8-5-9(12)7-10(6-8)14-3-1-13-2-4-14/h5-7,13H,1-4H2
InChI Key
LBCMQRUBXURELD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1286
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1286