Merck
COM448630552
Combi-Blocks, Inc.
3-Propoxytoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-3-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H14O/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
RMVOEKSHKZRBIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0851
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0851