Merck
COM448622501
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Chloro-2-methoxyphenyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.16
MDL番号:
Iupac Name
4'-chloro-2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12ClNO.ClH/c1-16-13-8-10(14)5-6-12(13)9-3-2-4-11(15)7-9;/h2-8H,15H2,1H3;1H
InChI Key
YHLKEZUUFAPEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0141
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0141