Merck
COM448622251
Combi-Blocks, Inc.
1-Butyl-6,7-difluoro-2-methylbenzimiodazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
Iupac Name
1-butyl-6,7-difluoro-2-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C12H14F2N2/c1-3-4-7-16-8(2)15-10-6-5-9(13)11(14)12(10)16/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3
InChI Key
VYMCBFDEAYUOSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0361
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0361