Merck
COM448620833
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.68
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13ClFN/c12-10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI Key
FOWVTJMHLJVBHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6412
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6412