Merck
COM448617903
Combi-Blocks, Inc.
N'-Cyclopentylidene-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.39
MDL番号:
Iupac Name
N'-cyclopentylidene-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C14H20N2O2S/c1-10-8-11(2)14(12(3)9-10)19(17,18)16-15-13-6-4-5-7-13/h6,8-9,15-16H,4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
CBECUDVNASHVEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9118