Merck
COM448617754
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-11-10(12)9-6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-9/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
OBOAPYIYGLQNIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5617
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5617