Merck
COM448614846
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-3-methoxy-2-nitrophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.4
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3-methoxy-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClNO5/c1-15-5-3-2-4(9)6(8(11)12)7(5)10(13)14/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
WGKAHWWFPYIZFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4609
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4609