Merck
COM448614824
Combi-Blocks, Inc.
2-(t-Butylsulfamoyl)thiophene-3-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.15
MDL番号:
Iupac Name
2-[(tert-butylamino)sulfonyl]-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H14BNO4S2/c1-8(2,3)10-16(13,14)7-6(9(11)12)4-5-15-7/h4-5,10-12H,1-3H3
InChI Key
KKWWEEGTWUESCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4530
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4530