Merck
COM448614613
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-5-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BFO4/c1-14-4-5-15-7-2-3-9(11)8(6-7)10(12)13/h2-3,6,12-13H,4-5H2,1H3
InChI Key
IMTSUCLMSXRPJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4015
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4015