Merck
COM448612320
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-cyano-2-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl cyano(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H7FN2O4/c1-17-10(14)8(5-12)7-3-2-6(11)4-9(7)13(15)16/h2-4,8H,1H3
InChI Key
JXZFDKZJFAHOIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3136
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3136