Merck
CIAH99A6DDC5
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-formyl-imidaZo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-formylimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)7-2-3-9-11-4-8(6-13)12(9)5-7/h2-6H,1H3
InChI Key
XOISSYVAJVWIDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1126636-89-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0252935.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)