Merck
CIAH998D8159
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.32
MDL番号:
bp
389.1+-37.0 C at 760 mmHg
mp
138 C
Iupac Name
3-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-8-6-13(7-9-14)5-4-10(15)16/h4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
WGQDOZLISKTFIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/242459-97-8.html
Boiling point
389.1+-37.0 C at 760 mmHg
Melting Point
138 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0128680.pdf