Merck
CIAH998D7D90
ChemScene LLC (Preferred Partner)
9-Oxa-6-azaspiro[4.5]Decan-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.2
Iupac Name
9-oxa-6-azaspiro[4.5]decan-7-one
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c10-7-5-11-6-8(9-7)3-1-2-4-8/h1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
JPQRHWZCJFWPDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1643811-17-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0479006.pdf