Merck
CIAH998D7D6B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)9-7-8(3-4-11-9)12-5-1-2-6-12/h1-7H,(H,13,14)
InChI Key
WGDPWMLPQRTMBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/887206-82-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070582.pdf