Merck
CIAH996D37A1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Fluoro-4-methylpicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-2-6(7(10)11)9-3-5(4)8/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
FKEVILBFSUBYSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1256787-05-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0534611.pdf