Merck
CIAH996D378C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(4-Aminophenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
bp
351.2+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-10(5-6-10)8-1-3-9(12)4-2-8/h1-4H,5-6,12H2
InChI Key
JTMAWZMLYUMWKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/108858-86-2.html
Boiling point
351.2+-35.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0440937.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)