Merck
CIAH991BE016
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Cyclohexylpentane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.26
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclohexyl-1,3-pentanedione
Inchi Code
1S/C11H18O2/c1-2-10(12)8-11(13)9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
BXPLVRDZCIJGLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/25790-34-5.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0243285.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)