Merck
CIAH9917D2A6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Iodo-2-methylbenzo[d]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.11
MDL番号:
mp
134 C
Iupac Name
6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H6INS/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI Key
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/68867-20-9.html
Melting Point
134 C
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0524528.pdf