Merck
CIAH9917D15B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-8-3-7-2-4(5(8)9)6(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
JJNBMNOFEWLXRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/397310-83-7.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0533816.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)