Merck
CIAH9917A500
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-3-(4-methoxy-3-methylphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
bp
362.5+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-(4-methoxy-3-methylphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-7-5-8(3-4-10(7)15-2)9(12)6-11(13)14/h3-5,9H,6,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
CFXUSSDPPUMXQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/54503-17-2.html
Boiling point
362.5+-42.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0280586.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)