Merck
CIAH9917A482
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-2-ethynylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.57
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-ethynylpyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClN/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H
InChI Key
XMDWKQRXYIYQHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1010115-57-7.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0609738.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)