Merck
CIAH9917A411
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.58
MDL番号:
Iupac Name
[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c8-5-1-2-6(9-3-5)12-4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
RRKHLHRDNNAYJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/79674-59-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0231177.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)