Merck
CIAH9917A300
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4,5-difluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.09
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4,5-difluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H17BF2O4/c1-13(2)14(3,4)21-15(20-13)9-7-11(17)10(16)6-8(9)12(18)19-5/h6-7H,1-5H3
InChI Key
JFKWYMUPUWCUSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1333122-75-0.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0175557.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)