Merck
CIAH99179AF1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Methoxy-3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-6-8-5-7(14-2)3-4-9(8)15-10(6)11(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
BKOHXOOAJNTFCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/81718-77-6.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0062564.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)