Merck
CIAH99179802
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-5-isopropylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5(2)6-3-9-4-10-7(6)8/h3-5H,1-2H3
InChI Key
JIJKLBPLJOCNKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1015846-32-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0034980.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)