Merck
CIAH98DE390F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.29
MDL番号:
Iupac Name
(R)-2-(tert-butoxycarbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-9-6-4-5-7-10(9)11(15)12(16)17/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI Key
BBMCBMREDOQCDU-LLVKDONJSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1212086-74-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0468850.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)