Merck
CIAH98DE37E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Cyclobutoxypyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclobutyloxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-8-6-11-5-4-9(8)12-7-2-1-3-7/h4-7H,1-3,10H2
InChI Key
NQJZOMVDUBSTDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1250685-08-5.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0271270.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)