Merck
CIAH98DE37D2
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Methyl-6-oxo-1-(propan-2-yl)-1h,6h,7h-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
Iupac Name
1-isopropyl-3-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13N3O3/c1-5(2)14-10-9(6(3)13-14)7(11(16)17)4-8(15)12-10/h4-5H,1-3H3,(H,12,15)(H,16,17)
InChI Key
MDWOQBMDDFJUOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1160246-29-6.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0264276.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)