Merck
CIAH98D1F270
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11NO4/c1-2-11-6(9)5-8-3-4-12-7(8)10/h2-5H2,1H3
InChI Key
UKYQTCGYTBRHNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/75125-24-5.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0209951.pdf