Merck
CIAH98D1F208
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Tert-butyl 4-hydroxy-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
bp
327.0+-27.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(methoxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-7-5-12(15,6-8-13)9-16-4/h15H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
FPUWCTBTBPMHQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1423033-50-4.html
Boiling point
327.0+-27.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0446076.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)