Merck
CIAH98D1F186
ChemScene LLC (Preferred Partner)
O-(2-(trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.61
MDL番号:
mp
135-140 C
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-13-12;/h1-4H,5,12H2;1H
InChI Key
SWWNCDJXXYTTSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature, keep dry and cool
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/215599-92-1.html
Melting Point
135-140 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0449587.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)