Merck
CIAH98D1EAA7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Cyclopropylpyrimidine-4,6-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-5-3-6(11)9-7(8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,8,9,10,11)
InChI Key
VFGWJXCRWXZRHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/7024-58-0.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0331299.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)