Merck
CIAH98D1EA77
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Bromo-6-fluoroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.05
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo-6-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-4-7(11)3-6-1-2-12-5-8(6)9/h1-5H
InChI Key
HCZGXSHJAQARMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1935199-41-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0469493.pdf