Merck
CIAH98D1E985
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(3-(Triethoxysilyl)propyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.41
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
bp
350.2+-25.0 C at 760 mmHg
mp
N/A
Iupac Name
1-(3-(triethoxysilyl)propyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C13H23NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)11-7-10-14-12(15)8-9-13(14)16/h8-9H,4-7,10-11H2,1-3H3
InChI Key
YPKNIURCMPHHJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/29602-11-7.html
Boiling point
350.2+-25.0 C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0161834.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)