Merck
CIAH98B92E70
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl(S)-(1-hydroxypent-4-yn-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-3-butynylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-5-6-8(7-12)11-9(13)14-10(2,3)4/h1,8,12H,6-7H2,2-4H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
AMHAWCRGUQTPAH-QMMMGPOBSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/763122-73-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0170794.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)