Merck
CIAH98B92D0B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(S)-4-Ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
bp
129.6+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
(4S)-4-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-4-6-5-8-7(2,3)9-6/h1,6H,5H2,2-3H3/t6-/m0/s1
InChI Key
GPNBPQQQZHDRMZ-LURJTMIESA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/56017-85-7.html
Boiling point
129.6+-35.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0433216.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)