Merck
CIAH98B928B3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-phenylpiperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-phenyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-11-9-16(10-12-17)13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12H2,1-3H3
InChI Key
ALIYGTDWTPWSDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/77278-63-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0039083.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)