Merck
CIAH98ABF819
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(4-Bromo-3-nitrophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.04
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrNO4/c9-6-2-1-5(4-8(11)12)3-7(6)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
MLZLMIGRMVOYLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1261603-30-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0513755.pdf