Merck
CIAH98850287
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dichlorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3
InChI Key
DYNJVRIGZRAWQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/84499-83-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D0415.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)