Merck
CIAH9884FC1D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Methoxypyridine-3-carbothioanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.22
MDL番号:
bp
292.5C at 760 mmHg
mp
150 C
Iupac Name
6-methoxy-3-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-10-6-3-2-5(4-9-6)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
InChI Key
YAKXWVMVPOHRGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/175277-49-3.html
Boiling point
292.5C at 760 mmHg
Melting Point
150 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0150224.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)